Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Reinraum-Overalls
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- Typ 6, begrenzt sprühdichter Chemikalienschutz,- Typ 5, partikeldicht,- EN1149-5:2008 Antistatische Kleidung.
- Geeignet für den Einsatz in ISO 7- und ISO 8-Reinräumen und -Labors (Klasse C und D). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten.
- Die komfortablen Schutzanzüge bestehen aus ultraleichtem, atmungsaktivem SMS-Material mit einer stoffähnlichen Struktur, die die Wärmebelastung verringert.
- Der effektive Schutz wird durch die antistatisch behandelten und fusselarmen Textilien unserer nicht sterilen Kleidungsstücke sichergestellt.
- Das Design ohne Kapuze verfügt über einen hohen Kragen für zusätzlichen Schutz und ist in den Größen S bis 4XL erhältlich.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | Extragroß |
Material | SMS |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Daumenschlaufe |
Flaschenhalstyp | Kragen |
Hood Type | Ohne Kapuze |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Be Your Best with Kimtech Cleanroom Gloves
DateigrößeVersion: 9.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Reinraum-Overalls >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur