Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und integrierten Stiefeln
Schutz von Kopf bis Fuß
Marke: Ansell™ S-BDFC-XL
207.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
- Reißverschluss mit vorderer Abdeckung
- Rutschfeste Sohlen
- Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
- ASTM D6978 05-GETESTET
- HELMKE Trommel, getestet; niedriger Partikelgehalt
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10⁻⁶
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Weiß | |
Steril | |
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 | |
42–45 Zoll | |
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, pharmazeutische Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie | |
182 bis 188 cm |
XL | |
Elastisch | |
ISO 9001:2015 | |
S-BDFC | |
108 bis 116 cm | |
6 Fuß 0 Zoll bis 6 Fuß 2 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und integrierten Stiefeln > Brust. 108 bis 116 cm; Höhe: 182 bis 188 cm; Größe: Extragroß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur