Learn More
Ansell Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Pleat-style mask available with earloops or soft ties. Suggested for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments.
299.00 CHF - 361.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polyethylen |
Größe | Standard |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Fastening Type | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fastening Type | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11742473
![]() |
Ansell
62465 |
Ohrschlaufen | 18 cm | 7,1 in. |
361.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11348031
![]() |
Ansell
62452 |
Binder | 23 cm | 9,1 in. |
299.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Inner facing made of white BiCoSof™
- Nose piece made from fully enclosed, soft, malleable aluminum
- Outer facing made from clear polyethylene apertured film
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Polyethylen | |
Unsteril | |
Klasse 1 (ISO 3) | |
99,5% (PFE), 98,7% (BFE) | |
Ja |
Weiß | |
Standard | |
Vergrößert, 62465 | |
Ja | |
Halbleiter, Festplattenlaufwerk, Datenspeicherung, integrierte Schaltkreise | |
0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE) |