Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
GREENER_CHOICE
Pleat-style mask available with earloops or soft ties. Suggested for use in ISO Class 3 and higher cleanroom environments.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 62465
263.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11742473
  • 361.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Innenseite aus weißem BiCoSof™
  • Nasenstück aus vollständig umschlossenem, weichem, biegsamem Aluminium
  • Außenseite aus klarem Polyethylen-Löcherfilm
  • Schlaufen (62466) aus weißem, schlauchförmig gestricktem Polyester
Bestellinformation
Bestrahlungsbescheinigung für sterile Maske lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Ohrschlaufen
Standard
Vergrößert, 62465
Ja
Halbleiter, Festplattenlaufwerk, Datenspeicherung, integrierte Schaltkreise
0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
7,1 in.
Weiß
Polyethylen
Unsteril
Klasse 1 (ISO 3)
99,5% (PFE), 98,7% (BFE)
Ja
Kimtech™ M3
18 cm