missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences N-51A Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und separaten Verschlusskappen mit Gummieinlage

OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln.

Marke:  DWK Life Sciences 60975L-4

Artikelnummer. 15384768

  • 446.00 CHF / 288 Stück
Verfügbar ab: 01-05-2026
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln.

  • 51 GEFERTIGTE FLÄSCHCHEN AUS EXPANSIONSGLASS MIT UNBEFESTIGTEN POLYETHYLENVERSCHLÜSSEN
  • Die Hälse sind passgenau für Polyethylenverschlüssen gefertigt
  • Fläschchen und Verschlüsse sind sowohl in Packungen als auch in Kartons lieferbar
  • Zweiteilige Verschlüsse mit geschlossenem Boden
  • Fassungsvermögen 16 ml, Fassungsvermögen 4 Dram:
  • Höhe 52 mm, Außendurchmesser 25 mm
  • Packung mit 72 Stück, Karton mit 288 Stück
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
Borosilikatglas
Allgemeine Anwendungen
4 dr.
15 ml
52 mm
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B
25 mm
15 ml
Stopfen
Kimble
Polyethylen
72 Packungen, 288 Kartons
Fläschchen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences N-51A Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und separaten Verschlusskappen mit Gummieinlage > 4 dr.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt