Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer
Hohes Volumen mit einem fein geschliffenen PTFE-Stößel
74.05 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
---|---|
Abstand (metrisch) | 0.00015 bis 0.0002 mm |
Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10191672
|
DWK Life Sciences
885502-0023 |
Gewebemühle-Röhrchen |
74.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12780368
|
DWK Life Sciences
885520-0100 |
Gewebemühle |
239.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Radiale Verzahnungen auf dem unteren Teil der Stößels transportieren das Homogenat in den zylindrischen Teil des Röhrchens.
- Das Röhrchens hat eine praktische Ausgießlippe.
- Stößelschaft aus Edelstahl
- Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis 0.006 Zoll
- Nutzraumvolumen: 100 ml
Spezifikation
0,004 bis 0,006 in. | |
0.00015 bis 0.0002 mm | |
3,38 oz. |