Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer
Hohes Volumen mit einem fein geschliffenen PTFE-Stößel
Marke:  DWK Life Sciences 885502-0023
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10191672
Beschreibung
Beschreibung
  • Radiale Verzahnungen auf dem unteren Teil der Stößels transportieren das Homogenat in den zylindrischen Teil des Röhrchens.
  • Das Röhrchens hat eine praktische Ausgießlippe.
  • Stößelschaft aus Edelstahl
  • Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis 0.006 Zoll
  • Nutzraumvolumen: 17 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
23
0.00015 bis 0.0002 mm
100 ml
Gewebemühle-Röhrchen
0,004 bis 0,006 in.
3,38 oz.
Edelstahl
Potter-Elvehjem Gewebeschleifer