Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer
Hohes Volumen mit einem fein geschliffenen PTFE-Stößel
Marke:  DWK Life Sciences 885520-0100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12780368
  • 239.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Radiale Verzahnungen auf dem unteren Teil der Stößels transportieren das Homogenat in den zylindrischen Teil des Röhrchens.
  • Das Röhrchens hat eine praktische Ausgießlippe.
  • Stößelschaft aus Edelstahl
  • Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis 0.006 Zoll
  • Nutzraumvolumen: 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,004 bis 0,006 in.
0,23 in.
3,38 oz.
Gewebemühle
349 mm
232 mm
Edelstahl
0.00015 bis 0.0002 mm
6 mm
100 ml
13.7 Zoll
9.13 Zoll
100 ml (3.38 oz.)