Learn More
Kimble™ Kontes™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Kimble™ Niedrige Griffin Becher mit Ausgießer haben durch ihren dicken, leicht ausgestellten Rollrand ausgezeichnete Ausgießeigenschaften und sind dank ihrer gleichmäßig starken Seitenwände und Böden auch für den Einsatz auf Heizplatten geeignet.
244.00 CHF - 359.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Enthält Ausguss
Markertyp Dauerhafte matte Markierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungsbereich Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungsbereich Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
11726333
Unterlagen ansehen
Kimble™
14000-1500
1500 ml 200 bis 1400 ml 100 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10798985
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kimble™
14000-1500
1500 ml 200 bis 1400 ml 100 ml
359.00 CHF
16 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11736333
Unterlagen ansehen
Kimble™
14000-2000
2000 ml 200 bis 2000 ml 100 ml
244.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mattierte Markierungsfläche für die Beschriftung mit einem gewöhnlichen Bleistift
  • Gut ablesbare weiße Skala zum Messen und/oder Mischen von Flüssigkeiten
  • Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Spezifikation
Spezifikation
±5 %
Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Dauerhafte matte Markierung
Ja
Doppelte Skala, weiß
Borosilikatglas
Ausguss
Becher
ASTM E960
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble™ Kontes™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form