Learn More
Kimble™ Kontes™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Kimble™ Niedrige Griffin Becher mit Ausgießer haben durch ihren dicken, leicht ausgestellten Rollrand ausgezeichnete Ausgießeigenschaften und sind dank ihrer gleichmäßig starken Seitenwände und Böden auch für den Einsatz auf Heizplatten geeignet.
Marke:  Kimble™ 14000-1500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10798985
  • 322.00 CHF / 16 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mattierte Markierungsfläche für die Beschriftung mit einem gewöhnlichen Bleistift
  • Gut ablesbare weiße Skala zum Messen und/oder Mischen von Flüssigkeiten
  • Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±5 %
4.72 Zoll
1500 ml
Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
6.49 Zoll
Ausguss
Dauerhafte matte Markierung
Becher
ASTM E960
Griffin
50.72 oz.
12 cm
Borosilikatglas
200 bis 1400 ml
16.5 cm
100 ml
Einzeln
Ja
Doppelte Skala, weiß