Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde und Verschluss aus PTFE
Die zylindrische Form sorgt für eine gleichmäßige Auswuchtung. Der flache Boden ermöglicht die freie Aufstellung.
230.00 CHF - 259.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation A
Farbe Durchsichtig
Material Borosilikatglas
Gewindetyp Schraube
Verschlussmaterial PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Volumen (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Volumen (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12763067
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60940A-4
4.0 ml 1 dr.
259.00 CHF
144 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15205547
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60940A-8
8,0 mL 2,16 dr.
230.00 CHF
144 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die zylindrische Form sorgt für eine gleichmäßige Auswuchtung. Der flache Boden ermöglicht die freie Aufstellung.
  • Die Oberseite des Röhrchens ist mit einem Schraubgewinde versehen
  • Mit mit angebrachtem Schaumstoff-gestützten und mit PTFE-beschichtetem Harnstoffharz-Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
A
Borosilikatglas
PTFE
ASTM Typ I, Klasse A
Durchsichtig
Schraube
Schraubverschluss (oben geschlossen)