Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde und Verschluss aus PTFE
Die zylindrische Form sorgt für eine gleichmäßige Auswuchtung. Der flache Boden ermöglicht die freie Aufstellung.
Marke: DWK Life Sciences 60940A-4
232.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die zylindrische Form sorgt für eine gleichmäßige Auswuchtung. Der flache Boden ermöglicht die freie Aufstellung.
- Fläschchen mit Schraubgewinde
- Mit aufgesetztem Verschluss mit PTFE-Schaumstoffeinlage
Spezifikation
A | |
15 mm | |
4.0 ml | |
1 dr. | |
4 mL | |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | |
ASTM Typ I, Klasse A | |
GPI 13-425 |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Kimble | |
PTFE | |
47 mm | |
Fläschchen |