Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde und Verschluss aus PTFE
Die zylindrische Form sorgt für eine gleichmäßige Auswuchtung. Der flache Boden ermöglicht die freie Aufstellung.
Marke:  DWK Life Sciences 60940A-8
178.26 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15205547
  • 230.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 03-11-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die zylindrische Form sorgt für eine gleichmäßige Auswuchtung. Der flache Boden ermöglicht die freie Aufstellung.
  • Fläschchen mit Schraubgewinde
  • Mit aufgesetztem Verschluss mit PTFE-Schaumstoffeinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A
17 mm
8,0 mL
2,16 dr.
Schraubverschluss (oben geschlossen)
ASTM Typ I, Klasse A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
PTFE
63 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde und Verschluss aus PTFE > Glas; GPI 15-425-Verschluss; 8 ml