Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Kanister
Für Massentests und serologische Arbeiten
119.00 CHF - 194.00 CHF
Spezifikation
Aspiratorstopfen | Ja |
---|---|
Material | Kunststoff |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Menge | 500/Karton |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16448955
|
DWK Life Sciences
56700-11100 |
1 ml |
119.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16458955
|
DWK Life Sciences
56700-21100 |
2 ml |
133.00 CHF
500 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16438955
|
DWK Life Sciences
56700-10110 |
10 ml |
194.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16468955
|
DWK Life Sciences
56700-5110 |
5 mL |
173.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe über die Spitze
- Verfügt über zwei Ringe nahe der Oberseite
- Durch Bestrahlung sterilisiert
- Bedruckt mit chemisch beständiger schwarzer organischer Tinte
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
500/Karton | |
Serologische Pipette |
Kunststoff | |
Ja | |
Kanister | |
Ja |