Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Kanister
Für Massentests und serologische Arbeiten
Marke: DWK Life Sciences 56700-21100
113.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe über die Spitze
- Verfügt über zwei Ringe nahe der Oberseite
- Durch Bestrahlung sterilisiert
- Bedruckt mit chemisch beständiger schwarzer organischer Tinte
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Ja | |
0,3 ml | |
±0.04 ml | |
0,06 oz. | |
Serologische Pipette |
Kunststoff | |
Für Massentests und serologische Arbeiten | |
0,01 ml | |
500/Karton | |
Kanister | |
2 ml | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Kanister > Kapazität: 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur