Learn More
DWK Life Sciences X6 GLASROEHRCHEN KONISCH 6' 200ML .
Mit konisch geformtem Boden, aus Borosilikatglas gemäß der Spezifikation ASTM E 438 Typ I, Klasse A oder B
Marke: DWK Life Sciences 45243-200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einmalgebrauch
- Mit konischem Boden
Spezifikation
Ausblasen | |
200 ml | |
Borosilikatglas | |
0 to 0.2mL in ±0.02mL, >0.2 to 0.6mL in ±0.03mL, >0.6 to 1.0mL in ±0.05mL, >1.0 to 2mL in ±0.075mL, >2 to 3mL in ±0.1mL, >3 to 4mL in ±0.2mL, >4 to 6mL in ±0.3mL, >6 to 10mL in ±0.5mL, >10 to 20mL in ±0.75mL, >20 to 50mL in ±1mL, >100 to 200 in ±1.5mL | |
165 mm | |
45 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
USP, ASTM E 438 | |
Ja | |
Einsatz bei der Prüfung von Petroleum | |
Konisch | |
Konisch | |
0 bis 0,1 ml in Schritten von 0,10 ml, 1 bis 4 ml in Schritten von 0,2 ml, 4 bis 6 ml in Schritten von 0,40 ml, 6 bis 10 ml in Schritten von 1 ml, 10 bis 20 ml in Schritten von 2 ml, 20 bis 50 ml in Schritten von 10 ml, bei 100 ml, 200 ml | |
800 × g |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
DateigrößeVersion: 57.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences X6 GLASROEHRCHEN KONISCH 6' 200ML . > Fassungsvermögen:200 ml; Außendurchmesser x Länge:45 x 167mm; ohne Kappe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur