Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität
KIMAX™ Röhrchen sind für den Außeneinsatz bei der Prüfung von Erdöl bestimmt. Zentrifugenröhrchen mit 6 in. langem Konus.
Marke:  DWK Life Sciences 45165-15
392.35 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11878462
  • 413.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme
  • Der obere Rand ist passend für den Schnappverschluss 28150R-6 gestaltet.
  • Die Skalen und Legenden sind in strapazierfähiger weißer Keramik-Emaille.
  • Andere Graduierungen als 45240
  • Kapazität: 100 ml
  • Max. RZB: 800
  • Außendurchmesser des Röhrchens 45 mm, Länge 165 mm
  • Packung mit 6 Stück, Karton mit 12 Stück
  • 45241LF-100 verfügt über die firmeneigene Lazer-Fused™ Technologie für eine dauerhafte und präzise Markierung und eine hervorragende volumetrische Genauigkeit. Weitere Informationen zu den Lazer-Fused™ Röhrchen finden Sie hier.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausblasen
100 ml
Borosilikatglas
0 bis 0.1 ml in ±0.02 ml, >0.1 bis 0.3 ml in ±0.03 ml, >0.3 bis 0.5 ml in ±0.05 ml, >0.5 bis 1 ml in ±0.075 ml, >1 bis 1.5 ml in ±0.1 ml, >1.5 bis 2 ml in ±0.2 ml, >2 bis 3 ml in ±0.3 ml, >3 bis 5 ml in ±0.5 ml, >5 bis 10 ml in ±0.75 ml, >10 bis 25 ml in ±1 ml
165 mm
45 mm
Zentrifugenröhrchen
USP, ASTM E 438, D4007
Wiederverwendbar
Bestimmung von Rückständen in flüssigen Erdölgasen (LP-Gasen)
Konisch
Konisch
0 bis 0,5 ml in Schritten von 0,05 ml, 0,5 bis 2 ml in Schritten von 0,1 ml, 2 bis 3 ml in Schritten von 0,2 ml, 3 bis 5 ml in Schritten von 0,5 ml, 5 bis 10 ml in Schritten von 1 ml, 10 bis 25 ml in Schritten von 5 ml, Und bei 50 ml, 100 ml
800 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität > Fassungsvermögen: 100 ml; OD x L: 45 x 165 mm; ohne Kappe