Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Verschlüsse für Probenfläschchen
Verschluss aus schwarzem Phenolharz mit PTFE-Einlage
150.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schraubverschluss |
---|---|
Auskleidungsmaterial | PTFE, Gummi |
Material | Phenolharz |
Farbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17781078
|
DWK Life Sciences
73802-18400 |
18-400 |
150.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12184001
|
DWK Life Sciences
73802-13425 |
13-425 |
188.00 CHF
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15365536
|
DWK Life Sciences
73802-15425 |
15-425 |
198.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10701574
|
DWK Life Sciences
73802-20400 |
20-400 |
388.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11853133
|
DWK Life Sciences
73802-24400 |
24-400 |
408.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verschluss aus schwarzem Phenolharz mit PTFE-Einlage
- Für Medienflaschen und Fläschchen mit Schraubgewinde
- Spezielles schwarzes, mit Holz verfülltes Phenolmaterial, sehr beständig gegen Temperatureinwirkungen und Dampf beim Autoklavieren
- Eingeklebte PTFE-beschichtete Gummieinlage im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Schraubverschluss | |
PTFE, Gummi | |
Phenolharz | |
Schwarz |