Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Verschlüsse für Probenfläschchen
Verschluss aus schwarzem Phenolharz mit PTFE-Einlage
Marke:  DWK Life Sciences 73802-20400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10701574
  • 388.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verschluss aus schwarzem Phenolharz mit PTFE-Einlage
  • Für Medienflaschen und Fläschchen mit Schraubgewinde
  • Spezielles schwarzes, mit Holz verfülltes Phenolmaterial, sehr beständig gegen Temperatureinwirkungen und Dampf beim Autoklavieren
  • Eingeklebte PTFE-beschichtete Gummieinlage im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20-400
Schraubverschluss
Schwarz
PTFE, Gummi
Phenolharz