Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke: DWK Life Sciences 60811D-1528
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kleine Packungsgrößen
- Aus transparentem Borosilikatglas 33
- Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Phenolharz | |
28 mm |
Naturkautschuk | |
15 mm | |
2 ml | |
0.5 dr. | |
Schraubverschluss (oben geschlossen) | |
200/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage > Fassungsvermögen:0,50 dr.; 200/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur