Learn More
Merck Luminata™ Crescendo Western HRP-Substrat, 100 ml
Vorgemischtes, gebrauchsfertiges Chemolumineszenz-Reagens für den HRP-Nachweis.
Marke: Merck WBLUR0100
Beschreibung
- Das Reagenz enthält verschiedene in Western Blot Assays verwendete Antikörper, die das Detektionsspektrum und die Empfindlichkeit verbessern.
- Zur einfachen Anwendung bereits vorgemischt, wodurch eine Kreuzkontamination der Reagenzien vermieden wird.
- Breites Empfindlichkeitsspektrum, wodurch alle Detektionsanforderungen abgedeckt werden.
- Konsistente Ergebnisse aufgrund geringer Pipettierfehleranfälligkeit.
- Stabil bei 4 °C und bei Raumtemperatur, was die Aufbewahrung am Arbeitsplatz erlaubt.
- Bessere Detektionsergebnisse im Vergleich zu Konkurrenzprodukten.
- Kompatibel sowohl mit PVDF- als auch Nitrocellulose-Membranen, sowie mit allen gängigen Puffern und Blockierungsreagenzien.
Sofern in diesem Katalog oder anderen Dokumentationen des Unternehmens zu den jeweiligen Produkten nicht anders angegeben, sind unsere Produkte ausschließlich für Forschungszwecke geeignet und dürfen für keinen anderen Zweck verwendet werden. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, die unautorisierte kommerzielle Nutzung, diagnostische Anwendungen in vitro, therapeutische Anwendungen ex vivo oder in vivo sowie jegliche Art der Einnahme durch oder Applikation an Menschen oder Tieren.
Western Blots, Dot/Slot Blots
Spezifikation
100 ml | |
2 bis 8 °C | |
Dot/Slot-Blots, Western-Blotting |