Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Microcaps™ TLC-Spotting-Kapillaren
Zum Spotting von prä-absorbierenden TLC-Platten
132.00 CHF - 512.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13005813
|
DWK Life Sciences
764500-0005 |
5 μl |
142.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13025813
|
DWK Life Sciences
764500-0020 |
20 μl |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13065813
|
DWK Life Sciences
764500-0100 |
100 μl |
132.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13075813
|
DWK Life Sciences
764520-0000 |
0,5, 1, 2, 5, 10 μl |
512.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Präzisionsgebohrte Glaskapillarröhrchen sind auf eine vorher festgelegte Länge geschnitten, damit jedes Kapillarröhrchen bei Befüllung ein bekanntes Volumen fasst.
- Kapillaraktivität zieht die Flüssigkeit in das Röhrchen
- Dosierung der Flüssigkeit durch Drücken des Balls
- Keine besonderen Fähigkeiten oder Schulung erforderlich
- Sofortige, professionelle Ergebnisse
- Lieferbar in Packungen mit einem Ball zur Montage und einem Spenderfläschchen mit 100 Mikropipetten
- Volumetrische Toleranz: ±1 %
Spezifikation
Borosilikatglas |