Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Microcaps™ TLC-Spotting-Kapillaren
Zum Spotting von prä-absorbierenden TLC-Platten
Marke:  DWK Life Sciences 764500-0020
117.06 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13025813
  • 137.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzisionsgebohrte Glaskapillarröhrchen sind auf eine vorher festgelegte Länge geschnitten, damit jedes Kapillarröhrchen bei Befüllung ein bekanntes Volumen fasst.
  • Kapillaraktivität zieht die Flüssigkeit in das Röhrchen
  • Dosierung der Flüssigkeit durch Drücken des Balls
  • Keine besonderen Fähigkeiten oder Schulung erforderlich
  • Sofortige, professionelle Ergebnisse
  • Lieferbar in Packungen mit einem Ball zur Montage und einem Spenderfläschchen mit 100 Mikropipetten
  • Volumetrische Toleranz: ±1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438
0,0355 in.
0,9017 mm
1 Glühlampenbaugruppe und 1 Dispensierröhrchen
±1 %
64 mm
Ja
0,0249 in.
0,6324 mm
Borosilikatglas
2,51 in.
20 μl
Microcaps™ TLC-Spotterkapillare
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Microcaps™ TLC-Spotting-Kapillaren > Fassungsvermögen:20 μl; ID x AD:0,0249 x 0,0355 in.