Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn Durchflussadapter für Economy-Säulen
Konvertieren Sie Standard FlexColumn™-Säulen in Säulen mit anpassbarem Bettvolumen
494.00 CHF - 502.00 CHF
Spezifikation
Typ | Adapter zur Durchflussregelung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 10 mm Innendurchm. FlexColumn™ Economy-Säule für Konzentration und pH-Gradienten, Umkehrfluss und Schwerkraftflusstrennung |
Länge (metrisch) | 140 mm |
Material | Polyacetal |
Begleitmaterial | HDPE |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11798232
|
DWK Life Sciences
420415-1000 |
10 mm I.D. FlexColumn |
502.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13423646
|
DWK Life Sciences
420415-1500 |
15 mm I.D. FlexColumn |
494.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11708242
|
DWK Life Sciences
420415-2500 |
25 mm I.D. FlexColumn |
495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Enthält
- PTFE-Eluentenkanüle
- Polyacetalgehäuse,
- Viton™ O-Ringdichtung
- Ein 20-μm-Ersatzbetthalter aus Polyethylen
Bestellinformation
Zusätzliche Bettstützen können in Packungen mit 10 Stück bestellt werden (siehe K420415-1001, -1501, -2501).
Spezifikation
Adapter zur Durchflussregelung | |
140 mm | |
HDPE |
10 mm Innendurchm. FlexColumn™ Economy-Säule für Konzentration und pH-Gradienten, Umkehrfluss und Schwerkraftflusstrennung | |
Polyacetal | |
Außendurchmesser von 0.062 Zoll FEP-PTFE-Schläuche, Viton™ FKM O-Ring-Dichtung, Ersatz für HDPE-Betthalter mit 20 um Porosität |