Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn Durchflussadapter für Economy-Säulen
Konvertieren Sie Standard FlexColumn™-Säulen in Säulen mit anpassbarem Bettvolumen
Marke: DWK Life Sciences 420415-1000
Beschreibung
Enthält
- PTFE-Eluentenkanüle
- Polyacetalgehäuse,
- Viton™ O-Ringdichtung
- Ein 20-μm-Ersatzbetthalter aus Polyethylen
Bestellinformation
Zusätzliche Bettstützen können in Packungen mit 10 Stück bestellt werden (siehe K420415-1001, -1501, -2501).
Spezifikation
10 mm Innendurchm. FlexColumn™ Economy-Säule für Konzentration und pH-Gradienten, Umkehrfluss und Schwerkraftflusstrennung | |
Adapter zur Durchflussregelung | |
Polyacetal | |
Außendurchmesser von 0.062 Zoll FEP-PTFE-Schläuche, Viton™ FKM O-Ring-Dichtung, Ersatz für HDPE-Betthalter mit 20 um Porosität |
10 mm I.D. FlexColumn | |
140 mm | |
HDPE |