Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
274.00 CHF - 528.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Typ | Economy-Chromatographiesäule |
Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Säulenkapazität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Säulenkapazität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11742394
|
DWK Life Sciences
420400-1505 |
50 mm | 9 mL | 5/Karton |
328.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11752394
|
DWK Life Sciences
420400-1510 |
100 mm | 18 mL | 5/Karton |
363.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11722364
|
DWK Life Sciences
420400-1520 |
200 mm | 35 mL | 5/Karton |
396.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11732364
|
DWK Life Sciences
420400-1530 |
300 mm | 53 mL | 5/Karton |
396.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11762394
|
DWK Life Sciences
420400-1515 |
150 mm | 27 mL | 5/Karton |
363.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11742364
|
DWK Life Sciences
420400-1550 |
500 mm | 89 mL | 5/Karton |
528.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17268630
|
DWK Life Sciences
420401-1517 |
1700 mm | 301 mL | Jeweils |
274.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
- Aus langlebigem Borosilikatglas
- Mit Flussratenadapter
- Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
- Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
- Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
- Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
- Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
- Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)
Spezifikation
15 mm | |
Ja | |
0 bis 50 °C | |
20 μm | |
HDPE | |
1.77 cm3 |
Economy-Chromatographiesäule | |
Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien | |
14,5 psi | |
Borosilikatglas Typ I, Klasse A | |
Luer-Lock-Stecker | |
2 N NaOH oder 100 % Ethanol |