Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Filtration Assemblies: Silicone Stoppers; Steam Autoclavable
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
Marke:  DWK Life Sciences 953763-0801
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15249833
  • 55.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-02-2026
Beschreibung
  • Produkttyp: Stopfen
  • Material: Silikonkautschuk
  • Farbe: Weiß/gelb
  • Höhe: 25 mm
  • Autoklavierbar: Ja
  • Zur Verwendung mit: Kimble™ Kontes™ Filtrationsbaugruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Silikonkautschuk
Nr. 8
25 mm
33 mm
41 mm
Gelb/weiß
Kimble Kontes Filtrationsbaugruppen:
Unsteril
Stopfen
9/16 in.
14 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Filtration Assemblies: Silicone Stoppers; Steam Autoclavable > Silikonstopfen Nr. 8; Dampfautoklavierbar; 9/16 in.-Bohrung