Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Filtration Assemblies: Silicone Stoppers; Steam Autoclavable
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
44.35 CHF - 55.65 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15269833
|
DWK Life Sciences
953715-0501 |
Nr. 5 |
44.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15249833
|
DWK Life Sciences
953763-0801 |
Nr. 8 |
55.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Product Type: Stopper
- Material: Silicone Rubber
- Color: White/Yellow
- Height: 25 mm
- Autoclavable: Yes
- Use with: Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies