Learn More
DWK Life Sciences™ Kontes™ Doppelter Vakuum-/Gasverteiler
Fettfreier Betrieb
810.00 CHF - 2585.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Anzahl Ports | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Anzahl Ports | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10462678
|
DWK Life Sciences™
216050-0000 |
Vakuumgasverteiler | Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen an Seitenhals-Absperrhähnen | Dosierventile, Druck-/Vakuumhalter | 3 |
810.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13188265
|
DWK Life Sciences™
216060-0000 |
Vakuumgasverteiler | Connecting inert gas and vacuum sources | 4mm PTFE vacuum valves | 5 |
2585.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Vakuum-/Gasverteiler der K216040-Serie
- Nach vorn gerichtete Ventile
- Kompakt für die Montage im Abzug
- Modular und einfache Demontage zu Reinigungszwecken
- Anschlüsse in Abständen von 3.93 Zoll (100 mm)
Vakuum-/Gasverteiler der K215050-Serie
- Vollglasverteiler zum Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen an Seitenhals-Absperrhähne
- Jeder Absperrhahn verfügt über eine in den Stopfen eingeschnittene Dosierrille, um eine Feinkontrolle von Vakuum- und Inertgasen zu ermöglichen
- Der Abstand zwischen den Hähne beträgt 2.55 Zoll (65 mm) für die Positionsgröße 3und 3.93 Zoll (100 mm) für die Positionsgröße 5
- Lieferung mit proprietären Druck-/Vakuumhalterungen
Vakuum-/Gasverteiler der K216060-Serie
- Zum Anschluss von Inertgas- und Vakuumquellen
- Probenkontakte nur aus PTFE und Borosilikatglas
- Strahlen 0.5 Zoll (12.7 mm) Außendurchmesser mit offenen Enden oben links und unten rechts
- Lieferanschlüsse 9 mm Außendurchmesser
- Abstand zwischen Ventilen 0.35 Zoll (100 mm)
Spezifikation
Borosilikatglas |