Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Komponenten für Mikrofiltrationsanlage
Komponenten für Ultra-Ware™ Mikrofiltrationsanlage
147.00 CHF - 569.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Ware Mikrofiltrationseinheit mit PTFE-beschichtetem Glasständer mit Fritten |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11893113
|
DWK Life Sciences
953777-0001 |
Support Base (47 mm) |
499.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11887523
|
DWK Life Sciences
953801-0090 |
Support Base (90 mm) |
569.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11883113
|
DWK Life Sciences
953776-0000 |
Funnel |
294.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11803123
|
DWK Life Sciences
953753-0000 |
Clamp |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Ultra-Ware Mikrofiltrationseinheit mit PTFE-beschichtetem Glasständer mit Fritten |