Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Komponenten für Mikrofiltrationsanlage
Komponenten für Ultra-Ware™ Mikrofiltrationsanlage
Marke: DWK Life Sciences 953801-0090
518.17 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Ultra-Ware Mikrofiltrationseinheit mit PTFE-beschichtetem Glasständer mit Fritten | |
Glas | |
Support Base (90 mm) | |
90 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31