Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase KIMAX™ Pyknometer
Entwickelt für die Messung und den Vergleich der Dichte oder relative Dichte von Flüssigkeiten und Feststoffen. Dieses nicht quecksilberfreie Pyknometer mit Spirituosenfüllung wird mit 10/18 Schliffoberkantenthermometer mit einem Bereich von 14 bis 38 °C in Schritten von 0.2 ° geliefert.
533.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12737567
|
DWK Life Sciences
15123N-50 |
50 ml | 186 mm |
533.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12727567
|
DWK Life Sciences
15123N-25 |
25 ml | 175 mm |
533.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das Thermometer wird auf Genauigkeit innerhalb von ± 0.2 Grad C überprüft
- Die 5/12 Normschliff-Seitenröhrchenkappe verfügt über einen kleinen Belüftungsschlitz in der Nähe der Oberseite
- Das Gehäuse ist konisch für maximale Stabilität
- Die Kapazität liegt innerhalb 10 Prozent der auf dem Kolben angegebenen Nennkapazität
- Jeder Kolbenkörper ist zur sofortigen Identifizierung nummeriert
Spezifikation
Pyknometerflasche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase KIMAX™ Pyknometer