Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase KIMAX™ Pyknometer
Entwickelt für die Messung und den Vergleich der Dichte oder relative Dichte von Flüssigkeiten und Feststoffen. Dieses nicht quecksilberfreie Pyknometer mit Spirituosenfüllung wird mit 10/18 Schliffoberkantenthermometer mit einem Bereich von 14 bis 38 °C in Schritten von 0.2 ° geliefert.
Marke:  DWK Life Sciences 15123N-25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12727567
  • 533.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Thermometer wird auf Genauigkeit innerhalb von ± 0.2 Grad C überprüft
  • Die 5/12 Normschliff-Seitenröhrchenkappe verfügt über einen kleinen Belüftungsschlitz in der Nähe der Oberseite
  • Das Gehäuse ist konisch für maximale Stabilität
  • Die Kapazität liegt innerhalb 10 Prozent der auf dem Kolben angegebenen Nennkapazität
  • Jeder Kolbenkörper ist zur sofortigen Identifizierung nummeriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
175 mm
Pyknometerflasche
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase KIMAX™ Pyknometer > Kapazität: 25 ml