Learn More
DWK Life Sciences Probenstreuscheibe für Economy-Säulen
ohne Angabe
55.45 CHF - 77.71 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit Kimble-Chase Economy-Säulen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13476349
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
420404-1000
1 cm
55.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11772404
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
420404-2500
2.5 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11762404
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
420404-1500
1.5 cm
61.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flex-Column™ Probendiffusionsscheiben schützen das Gelbett vor Störungen während der Probenanwendung, wenn kein Flussadapter verwendet wird.
Auf der Oberseite des Säulenpackung zu installieren, um die Packung von Störungen zu schützen. Die Polyethylenscheibe ist mit einem transparenten Acrylring abgedichtet.
Spezifikation
Spezifikation
Kimble-Chase Economy-Säulen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Probenstreuscheibe für Economy-Säulen