Learn More
DWK Life Sciences Probenstreuscheibe für Economy-Säulen
ohne Angabe
Marke:  DWK Life Sciences 420404-2500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11772404
Beschreibung
Beschreibung
Flex-Column™ Probendiffusionsscheiben schützen das Gelbett vor Störungen während der Probenanwendung, wenn kein Flussadapter verwendet wird.
Auf der Oberseite des Säulenpackung zu installieren, um die Packung von Störungen zu schützen. Die Polyethylenscheibe ist mit einem transparenten Acrylring abgedichtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.5 cm
Kimble-Chase Economy-Säulen
Name des Produkts
DWK Life Sciences Probenstreuscheibe für Economy-Säulen > Für Säulen-Innendurchmesser: 2.5 cm