Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probengläschen mit Schraubgewinde und nichtbefestigtem Verschluss mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Mit nicht angebrachten geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
Marke: DWK Life Sciences 60812B-6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus durchsichtigem 33 Expansion Borosilikatglas
- Verschlüsse mit Einlagen mit PTFE-Beschichtung/aus weißem Gummi
Spezifikation
Schwarz | |
PTFE/Gummi | |
23 mm | |
24 ml | |
6.5 dr. | |
Schraubverschluss | |
ASTM Typ I |
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Phenolharz | |
85 mm | |
20-400 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Durchsichtige Probengläschen mit Schraubgewinde und nichtbefestigtem Verschluss mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage > Fassungsvermögen:6 dr.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction