Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke:  DWK Life Sciences 60811B-6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11872963
  • 626.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
85 mm
PTFE/Gummi
23 mm
24 ml
6.5 dr.
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage > Fassungsvermögen:6 dr.