Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2 ml- und 4 ml-Autosampler-Fläschchen ohne Verschlüsse: Bördelkappen
Hergestellt aus Borosilikatglas
1060.00 CHF - 1240.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographische Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Marking Spot Flaschenhalstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Marking Spot Flaschenhalstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11863043
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
331232C
Durchsichtig No Normal
1060.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11883043
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
331232CLW
Durchsichtig Ja Weit
1145.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11873043
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
331232CL
Durchsichtig Weit
1070.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11823053
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
511232CA
Bernsteinfarben Normal
1155.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11843053
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
511232CLAW
Bernsteinfarben Ja Weit
1240.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11833053
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
511232CLA
Bernsteinfarben Weit
1080.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl zwischen klarem KG-33- oder braunem 203-Borosilikatglas
  • Es sind Fläschchen mit großen Öffnungen und/oder Markierungspunkten erhältlich
  • 100 Fläschchen pro Tablett
Bestellinformation
100 Fläschchen/Packung, 20 Packungen/Karton Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
2,0 ml
1,25 in.
32 mm
Borosilikatglas
Chromatographische Anwendungen
100
100/Pckg.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ 2 ml- und 4 ml-Autosampler-Fläschchen ohne Verschlüsse: Bördelkappen