Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2 ml- und 4 ml-Autosampler-Fläschchen ohne Verschlüsse: Bördelkappen
Hergestellt aus Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 511232CA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außendurchmesser x Länge: 12 x 32 mm
- Oberfläche: Klemme
Bestellinformation
100 Fläschchen/Packung, 20 Packungen/Karton Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Chromatographische Anwendungen | |
Normal | |
Bördelverschluss | |
100/Pckg. |
12 mm | |
2,0 ml | |
1,25 in. | |
100 | |
32 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ 2 ml- und 4 ml-Autosampler-Fläschchen ohne Verschlüsse: Bördelkappen > Bördel; bernsteinfarbenes Borosilikatglas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur