Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenolharz
Äußerst temperatur- und dampfbeständig beim Autoklavieren
Marke: DWK Life Sciences 73802-15415
198.08 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eingegossene Einlage aus weißem 14B-Gummi mit PTFE-Schicht
- Drei Gewindegänge
Spezifikation
Schwarz | |
PTFE-faced Rubber | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Phenolharz | |
15-415 | |
Autoklavierbar | |
Flasche |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
DateigrößeVersion: 57.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenolharz > GPI-Gewinde: 15 mm-415
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur