Learn More
Notrax Marble Sof-Tyle™ Marbleized Rubber Anti-Fatigue Mat
Heavy duty anti-fatigue mat with a smooth rubber surface with marbleized pattern laminated with UniFusion™ technology and RedStop™ slip-resistant backing. Combines style with exceptional comfort and durability. Ideal for commercial, laboratory, and tertiary environments.
Marke: Notrax 470C0048GY/4X12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glatte Gummioberfläche, umgeben von einer marmorierten Struktur
- Der Gummi sorgt auf natürliche Weise für Traktion, um ein Ausrutschen und Stürzen zu vermeiden
- Langlebige Oberfläche, laminiert auf eine widerstandsfähige Basis aus mikrozellulärem Vinyl, für maximale Haltbarkeit bei gleichzeitiger Entlastung
- Beständig gegen die meisten Industrieflüssigkeiten und Chemikalien
- Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
- Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
- UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
Spezifikation
Grau | |
2286 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
75 ft. | |
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis | |
122 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Marble Sof-Tyle™ Marbleized Rubber Anti-Fatigue Mat > Matte; Länge: 2286 cm; Breite: 122 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur