Learn More
DWK Life Sciences 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
Aus klarem KG-33 Borosilikatglas
157.00 CHF - 427.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 20 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle und einfache Erkennung |
Verpackungsart | Folienverpackung |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Verschlussmaterial | Verschlusstyp | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Verschlussmaterial | Verschlusstyp | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11832943
|
DWK Life Sciences
74504-20 |
Zellstoff-unterstützte Folie | Polypropylen | Mit Schraubverschluss | 22 mm |
157.00 CHF
100 Stück |
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17731088
|
DWK Life Sciences
74505-20 |
Polyethylenschaum | Polypropylen | Mit Schraubverschluss | 22 mm |
279.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17741088
|
DWK Life Sciences
74515-20 |
Poly-Seal-Kegel | Harnstoff | Schraubverschluss | 22 mm |
336.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15766018
|
DWK Life Sciences
74501-20 |
Polyethylenscheibe | Harnstoff | Mit Schraubverschluss | 22 mm |
427.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17721088
|
DWK Life Sciences
74500-20 |
Folie/Kork | Harnstoff | Mit Schraubverschluss | 22 mm |
282.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Aus durchsichtigem KG-33-Borosilikatglas
Vielzahl an Kappenmaterialien und -einlagen lieferbar.
Bestellinformation
Fläschchen werden in Zellschalen mit alphanumerischen Koordinaten verpackt, um eine schnelle und einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Tabletts sind eingeschweißt, um Reinheit zu gewährleisten. Jedes Tablett enthält 100 Fläschchen, fünf Tabletts pro Karton. Die Kappen werden in Polyethylen-Beuteln mit jeweils 100 Stück geliefert.
Spezifikation
Weiß | |
20 ml | |
Folienverpackung | |
ASTM E438 |
Borosilikatglas | |
Schnelle und einfache Erkennung | |
0,67 oz. |