Learn More
DWK Life Sciences 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
Aus klarem KG-33 Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 74515-20
220.38 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus durchsichtigem KG-33-Borosilikatglas
Verschiedene Deckelmaterialien und Beschichtungen erhältlich.
Bestellinformation
Fläschchen werden in Zellschalen mit alphanumerischen Koordinaten verpackt, um eine schnelle und einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Tabletts sind eingeschweißt, um Reinheit zu gewährleisten. Jedes Tablett enthält 100 Fläschchen, fünf Tabletts pro Karton. Die Kappen werden in Polyethylen-Beuteln mit jeweils 100 Stück geliefert.
Spezifikation
Poly-Seal-Kegel | |
Borosilikatglas | |
Schnelle und einfache Erkennung | |
0,67 oz. | |
Schraubverschluss | |
22 mm |
Weiß | |
20 mL | |
Folienverpackung | |
Harnstoff | |
ASTM E438 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14