Learn More
Ansell Kimtech G3 weiße beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe
Kimtech™ G3 weiße beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe bieten verbesserten Schutz vor Kontamination und eine verbesserte Haptik bei empfindlichen Anwendungen. Die puderfreien Handschuhe sind statisch ableitend und verfügen über eine hohe Griffigkeit für empfindliche, nicht sterile Prozesse.
488.00 CHF
Spezifikation
Accelerator Free | Yes |
---|---|
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,2 mil |
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17895365
![]() |
Ansell
56880-40 |
XS |
488.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17805375
![]() |
Ansell
56881-40 |
S |
488.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17815375
![]() |
Ansell
56882-40 |
M |
488.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17815365
![]() |
Ansell
56883-40 |
L |
488.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17835375
![]() |
Ansell
56886-40 |
XL |
488.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Garantierte Konformität: PSA-Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und Verordnung 2016/425 in der im Vereinigten Königreich geltenden Fassung, EN ISO 374-1 Typ B (KPT) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz. Analysenzertifikat online verfügbar
- Branchenführende Nitril-Einweghandschuhe bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität und werden in reinraumfertigen Verpackungen zur Minimierung von Abfällen bereitgestellt
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und dünneren Produkten als Latexhandschuhe und bietet besseren Schutz vor einer Vielzahl an Schadstoffen, einschließlich Viren, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
- Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert
Bestellinformation
Doppelt verpackt in gefüttertem Etui und flach gestapelt für einfachen Zugang zur Manschette.
Compliance
Geprüft nach IEST-RP-CC005.2. Erfüllt AQL 1.5-Standards für entscheidende Defekte.
Spezifikation
Yes | |
Zur einmaligen Verwendung | |
6,2 mil | |
Beidseitig tragbar | |
Nitril | |
0.13 mm | |
Handschuhe aus Nitril | |
6,2 mil | |
Kimtech™ Pure G3 |
Weiß | |
Teilweise texturiert | |
0.15 mm | |
Ja | |
5,1 mil | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
0.15 mm | |
12 in. |