Learn More
Ansell Kimtech G3 weiße beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität: PSA-Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und Verordnung 2016/425 in der im Vereinigten Königreich geltenden Fassung, EN ISO 374-1 Typ B (KPT) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz. Analysenzertifikat online verfügbar
- Branchenführende Nitril-Einweghandschuhe bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität und werden in reinraumfertigen Verpackungen zur Minimierung von Abfällen bereitgestellt
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und dünneren Produkten als Latexhandschuhe und bietet besseren Schutz vor einer Vielzahl an Schadstoffen, einschließlich Viren, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
- Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert
Bestellinformation
Doppelt verpackt in gefüttertem Etui und flach gestapelt für einfachen Zugang zur Manschette.
Compliance
Geprüft nach IEST-RP-CC005.2. Erfüllt AQL 1.5-Standards für entscheidende Defekte.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374-3:2003, IEST-RP-CC 005 EN 374-1:2003, AQL 1.5/EN 374-2, ISO 16604, CE-Richtlinie 89/686/EWG, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2 |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Yes |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,2 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17895365_EN.pdf
DateigrößeVersion: 760.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech G3 weiße beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur