Learn More
Ansell Kimtech A5 sterile Überziehstiefel mit Vinyl-Fußeinfassung
GREENER_CHOICE
Sterile Reinraum-Überziehstiefel mit Vinyl-Fußeinfassung und innovativer CLEAN-DON™
705.00 CHF - 733.20 CHF
Spezifikation
Material Vinyl
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15168926
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
31683
S/M
705.00 CHF
100 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15188926
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
31696
Universell
733.20 CHF
100 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. I gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar,- Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
  • Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
  • Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Spezifikation
Spezifikation
Vinyl
Weiß
Steril
100 Paar/Karton.
None
Class 100 (ISO 5)
Ja
Ja
Rutschfest
Dreifach Verpackt, Vakuumverpackt
Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech A5 sterile Überziehstiefel mit Vinyl-Fußeinfassung