Learn More
Ansell Kimtech™ M7 Gesichtsschleier
Einweg-Gesichtsschutzschleier mit gestrickten Stirnbändern oder Druckknöpfen sind aus fusselarmer Polyethylenfolie hergestellt. Das abgedeckte Nasenstück bietet mehr Komfort. Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7 und höher.
203.00 CHF - 359.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsschleier für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polyester |
Größe | Standard |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Fastening Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fastening Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12668865
![]() |
Ansell
62757 |
Kopfband |
203.00 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12658865
![]() |
Ansell
62751 |
Schnappverschlüsse |
359.00 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Einweg-Gesichtsschutzschleier mit gestrickten Stirnbändern oder Druckknöpfen sind aus fusselarmer Polyethylenfolie hergestellt. Das abgedeckte Nasenstück bietet mehr Komfort. Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7 und höher.
- Hergestellt aus fusselarmem Polyethylenfilm
- Überdecktes Nasenstück für mehr Komfort.
- Ultraschallbindung für höhere Produktintegrität
- Latex- und silikonfrei
- Ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltration zur Vermeidung von Kontamination.
- Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 7 oder höher.
Spezifikation
Gesichtsschleier für Reinräume | |
Polyester | |
Unsteril | |
Klasse 10000 (ISO 7) | |
Ja | |
38,1 cm | |
Kimtech™ M7 |
Weiß | |
Standard | |
Schleier, 62757 | |
Ja | |
15 in. | |
Doppelt verpackt |