Learn More
Ansell Kimtech™ M7 Gesichtsschleier
GREENER_CHOICE
Einweg-Gesichtsschutzschleier mit gestrickten Stirnbändern oder Druckknöpfen sind aus fusselarmer Polyethylenfolie hergestellt. Das abgedeckte Nasenstück bietet mehr Komfort. Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7 und höher.
Marke:  Ansell 62757
139.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12668865
  • 203.00 CHF / 150 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Einweg-Gesichtsschutzschleier mit gestrickten Stirnbändern oder Druckknöpfen sind aus fusselarmer Polyethylenfolie hergestellt. Das abgedeckte Nasenstück bietet mehr Komfort. Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7 und höher.
  • Hergestellt aus fusselarmem Polyethylenfilm
  • Überdecktes Nasenstück für mehr Komfort.
  • Ultraschallbindung für höhere Produktintegrität
  • Latex- und silikonfrei
  • Ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltration zur Vermeidung von Kontamination.
  • Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 7 oder höher.
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsschleier für Reinräume
Kopfband
Standard
Schleier, 62757
Ja
15 in.
Doppelt verpackt
Weiß
Polyester
Unsteril
Klasse 10000 (ISO 7)
Ja
38,1 cm
Kimtech™ M7
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech™ M7 Gesichtsschleier > Mit gestrickten Stirnbändern