Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Chromatographiesäule
Auslaufsichere Passform an allen PTFE-Hähnen
Marke:  DWK Life Sciences 17800-22300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11867413
  • 311.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verstärktes oberes Ende
  • Verstärktes unteres Ende
  • Mit O-Ring
  • Flüssigkeitsdicht über 0 bis 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 100 °C
Chromatographiesäule
300 mm
Absperrhahneinheit aus PTFE
22 mm
120 ml
Glas
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Chromatographiesäule > ID: 22 mm; Länge: 300 mm; Fassungsvermögen: 120 ml