Learn More
Brand™ Trichterhalter aus PP (Polypropylen)
Für 2 Trichter mit einem oberen Außendurchmesser von 50 bis120 mm.
Marke: Brand™ 148502
127.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfache Montage auf Stützstangen mit einem Außendurchmesser von 8 bis 14 mm
- Mit Sicherungsmutter
- Lieferbar in Packungen mit 5 Stück
Spezifikation
Sicherungsmutter | |
2 | |
5/Pckg. |
Polypropylen | |
2 Trichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Trichterhalter aus PP (Polypropylen) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur